Få mere at vide
Albendazole-d3 (Methoxy-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Albendazole methoxy-d3 |
| CAS | 1353867-92-1 |
| Molekylær formel | C12 H15 N3 O2 S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Trideuteriomethyl N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(SCCC)ccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.35 |
| Formel vægt | 268.1073 |