Få mere at vide
Albendazol 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321686
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321686 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321686 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10065000AL50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albendazole
CAS 54965-21-8
Analyt- eller komponentnavne Albendazole
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H15 N3 O2 S
Koncentration 50 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMIL CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC navn methyl N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 265.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 265,0885 g/mol