Få mere at vide
Albendazol-2-aminosulfon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327514
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327514 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327514 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10065200AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Analyt- eller komponentnavne Albendazole-2-aminosulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 N3 O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMIL CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
IUPAC navn 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 239.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 239,0728 g/mol