missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Albendazole-2-amino-sulphone-D3 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30179933
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179933 5 mg
30179956 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5116145MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1435902-07-0
Molekylær formel C10 D3 H10 N3 O2 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 278.774
Synonym Albendazole-2-aminosulfone D3 (Propyl-3,3,3 D3) Hydrochloride, 5-(3,3,3-Trideuteriopropylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine hydrochloride, Albendazole-2-aminosulfone D3 hydrochloride
IUPAC navn 5-(3,3,3-trideuteriopropylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])CCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Albendazole-2-amino-sulphone-D3 Hydrochloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2S.ClH/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13);1H/i1D3;
Formel vægt 278.068
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.