Få mere at vide
ALB-127158(a), MedChemExpress
Description
ALB-127158(a) is a potent and selective melanin concentrating hormone 1 (MCH1) receptor antagonist.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | ALB-127158(a) |
| CAS | 1173154-32-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H21FN4O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 2 mg/mL (4.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=C(OCC2=NC=C(F)C=C2)C=CN1C3=CC4=C(C=C3)C(CNCC5)=C5N4C |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.44 |
| Formel vægt | 404.44 |
| Show More |