Få mere at vide
Emma Safety Footwear Alaska XXD sikkerhedssko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Olie Nubuck konstruktion
- GripForce™ Easy Twist ydersål
- 3M™ Reflekterende striber
- Hydro-Tec™ Sanitiseret sølv giver tørrere, friskere fødder
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Design | Alaska XXD |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv |
| Materiale | Olieret Nubuck |
| Størrelse | 44 |
| Tå materiale | Stål |