Få mere at vide
Emma Safety Footwear Alaska XD sikkerhedssko
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Olie Nubuck konstruktion
- GripForce™ Easy Twist ydersål
- 3M™ Reflekterende striber
- Hydro-Tec™ Sanitiseret sølv giver tørrere, friskere fødder
Tekniske data
Tekniske data
| Design | Alaska XD |
| Materiale | Olieret Nubuck |
| Størrelse | 37 |