Få mere at vide
Ohaus™ Alarm Beacon Kit
Artikelnummer. 15948435 Shop alle Ohaus produkter
:
Farve: Rød, Orange, Grøn
Artikelnummer. 15948435
Brand: Ohaus™ 30424021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
søjle, monteringer
Kræver
søjle, monteringer
OHAUS™ Alarm Beacon Kit er designet til at blive brugt med en bænkvægt, indikator eller manuelt lystårn.
  • Til brug med alle OHAUS™ Bænkvægte og indikatorer
  • Kan bruges med manuelt lystårn
Ordreinfo
søjle, monteringer
Certificeringer
søjle, monteringer
Overholdelse
søjle, monteringer
garanti
søjle, monteringer
søjle, monteringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød, Orange, Grøn
Højde (metrisk) 243 mm
Sprog Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX)
Vægt (metrisk) 210 g
Type Kolonnesæt