Få mere at vide
Alanycarb, TRC
Artikelnummer. 18062130
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18062130 100 mg
18032030 250 mg
18071110 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA511150100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83130-01-2
Molekylær formel C17 H25 N3 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 399.53
Synonym 5-Oxa-2,8-dithia-4,7,9-triazadodec-3-en-12-oic acid, 3,7-dimethyl-6-oxo-9-(phenylmethyl)-, ethyl ester, (3Z)- (9CI), 5-Oxa-2,8-dithia-4,7,9-triazadodec-3-en-12-oic acid, 3,7-dimethyl-6-oxo-9-(phenylmethyl)-, ethyl ester, (Z)-, Alanicarb, Alanycarb, OK 135, Orion, Orion (insecticide)
IUPAC navn ethyl 3-[benzyl-[methyl-[(Z)-1-methylsulfanylethylideneamino]oxycarbonylamino]sulfanylamino]propanoate
SMIL CCOC(=O)CCN(Cc1ccccc1)SN(C)C(=O)O\N=C(\C)/SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alanycarb
Analyt- eller komponentnavne Alanycarb
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O4S2/c1-5-23-16(21)11-12-20(13-15-9-7-6-8-10-15)26-19(3)17(22)24-18-14(2)25-4/h6-10H,5,11-13H2,1-4H3/b18-14-
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 100 mg
Formel vægt 399.1286