Få mere at vide
Alantolacton, TRC
Artikelnummer. 30312789
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30312789 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30312789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17371550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alantolactone
CAS 546-43-0
Molekylær formel C15 H20 O2
Mængde 50 mg
Synonym Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, 3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylene-, (3aR,5S,8aR,9aR)-, 4αH-Eudesma-5,11(13)-dien-12-oic acid, 8β-hydroxy-, γ-lactone (8CI), Alantolactone (6CI), Helenin (7CI), Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, 3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylene-, [3aR-(3aα,5β,8aβ,9aα)]-, (+)-Alantolactone, (3aR,5S,8aR,9aR)-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-Octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylenenaphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, Alant camphor, Elecampane camphor, Eupatal, Inula camphor, NSC 333843, NSC 93131
InChI formel InChI=1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h7,9,11,13H,2,4-6,8H2,1,3H3/t9-,11+,13+,15+/m0/s1
SMIL C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
IUPAC navn (3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-dimethyl-3-methyliden-5,6,7,8,9,9a-hexahydro-3aH-benzo[f][1]benzofuran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 232.32
Formel vægt 232.1463