Få mere at vide
MedChemExpress Alantolactone
Artikelnummer. 16403836
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16403836 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16403836 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0038
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Alantolactone is a selective STAT3 inhibitor, with potent anticancer activity. Alantolactone induces apoptosis in cancer.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 232.32 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 546-43-0
Produkttype Natural Products
Renhed 99.15%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.44 mM)
Synonym (+)-Alantolactone∣ Alant camphor∣ Inula camphor
Mål STAT∣Apoptosis∣TGF-beta/Smad