Få mere at vide
β-Alanine, Millipore™
Artikelnummer. 10568542
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10568542 250 g 250g
10448840 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568542 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1010080250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-95-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Alanine
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
MDL nummer MFCD00008200
Synonym β-Alanine, Ala, 3-Aminopropionic acid, β-Alanine
Tæthed 1.44 g/cm3 at 20°C
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 250 g