Få mere at vide
Alanine, Mikromol™
Artikelnummer. 17978614
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17978614 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17978614 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0566.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Alanin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
CAS 56-41-7
Analyt- eller komponentnavne L-Alanine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (S)-2-Aminopropanoic Acid, Aspartic Acid Imp. D (Pharmeuropa), L-Alanine, Alanine, L- (7CI,8CI), (2S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-alpha-Alanine, L-alpha-Aminopropionic acid, alpha-Alanine, alpha-Aminopropionic acid, Aspartic Acid Impurity D, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMIL C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-aminopropansyre
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 500 mg
Formel vægt 89,0477 g/mol