Få mere at vide
β-Alanin methylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10663193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10663193 5 g Glasflaske 5g
10591892 25 g Glasflaske 25g
10175683 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663193 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3196-73-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3196-73-4
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00039060
InChI nøgle XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2734767
IUPAC navn methyl-3-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Alanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 103.0°C to 105.0°C
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2CH2COOCH3·HCl
Beilstein 04, IV, 2527
Mængde 5 g
Formel vægt 139.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver