Få mere at vide
Alanin (L-Alanin), LoGiCal
Artikelnummer. 30460921
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460921 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460921 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0566.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Alanin (L-Alanine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
CAS 56-41-7
Analyt- eller komponentnavne L-Alanine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (S)-2-Aminopropanoic Acid, Aspartic Acid Imp. D (Pharmeuropa), L-Alanine, Alanine, L- (7 CI,8 CI), (2 S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-alpha-Alanine, L-alpha-Aminopropionic acid, alpha-Alanine, alpha-Aminopropionic acid, Aspartic Acid Impurity D, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity E
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMIL C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-aminopropansyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 10 mg
Formel vægt 89,0477 g/mol