missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alanine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alanine-d4 |
| CAS | 53795-92-9 |
| Molekylær formel | C3 D4 H3 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | DL-Alanine-2,3,3,3-d4, DL-Alanine-d4, (R,S)-Alanine-d4, (±)-2-Aminopropionic Acid-d4, (±)-Alanine-d4, DL-Ala-d4, DL-α-Alanine-d4, DL-α-Aminopropionic Acid-d4, NSC 7602-d4, dl-2-Aminopropanoic Acid-d4, dl-Alanine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.12 |
| Formel vægt | 93.0728 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?