Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-alanin, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10167713 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10167713 10 kg Plast tromle 10kg
10245880 500 g Plastflaske 500g
10488890 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10167713 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 163790100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-95-9
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00008200
InChI nøgle UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC navn 3-aminopropansyre
SMIL NCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Alanine
Smeltepunkt 197,0 °C til 202,0 °C
Ammonium 1000 ppm maks.
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
pH 6,5 til 7,5 (10 % w/v vandig opløsning)
Farve Hvid
Klor (Cl) 400 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 30 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Andre aminosyrer (TLC) Består testen (ikke påvises på 10 μgspotting)
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2NCH2CH2CO2H
Fieser 01,16; 05,6; 06,10; 17,3
Sulfat 480 ppm maks.
Sulfat aske 0,2% maks.
Mængde 10 kg
Formel vægt 89.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver