Få mere at vide
β-Alanine, ≥98%, Ultrapure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15895058 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
200g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15895058 200 g Plastic Bottle 200g
15855248 1 kg Plastic Bottle 1kg
15865248 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15895058 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J10665.28
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-95-9
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00008200
InChI nøgle UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC navn 3-aminopropanoic acid
SMIL NCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Alanine
Smeltepunkt ∽205°C (decomposition)
Emballage Plastic Bottle
Lineær formel NH2CH2CH2COOH
Beilstein 906793
Tæthed 1.437
Mængde 200 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed ≥98%
Specifik vægtfylde 1.437
Fysisk form Crystalline Powder