Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin, 98%
Artikelnummer. 11412648
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412648 250 g 250g
11402648 1000 g 1000g
11422648 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412648 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16665.30
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Effektiv katalysator for Knoevenagel-kondensering. Beta Alanin bruges som kosttilskud i fødevareproduktionen. Øg muskelstyrken& effekt, Øger muskelmasse, øger den anaerob udholdenhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Effektiv katalysator til Knoevenagel-kondensering. Beta Alanin bruges som kosttilskud i fødevareproduktionen. Øg muskelstyrken& effekt, Øger muskelmasse, øger den anaerob udholdenhed.
Opløselighed
Opløseligt i vand (550g/L). Lidt opløseligt i alkohol. Uopløseligt i ether og acetone.
Noter
Let hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-95-9
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00008200
InChI nøgle UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
IUPAC navn 3-aminopropansyre
SMIL NCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Alanine
Smeltepunkt ∽205 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel H2NCH2CH2CO2H
Beilstein 906793
Merck Index 14,205
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (550g/L). Let opløselig i alkohol. Uopløselig i ether og acetone.
Tæthed 1.437 g/mL
Mængde 250 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed 98%