missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alamethicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alamethicin |
| CAS | 27061-78-5 |
| Molekylær formel | C92H150N22O25 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (3S,12R)-1-((S)-1-((6S,12S,15S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-Acetamido-2-methylpropanoyl)pyrrolidin-2-yl)-15-(3-amino-3-oxopropyl)-30-isobutyl-21-isopropyl-3,3,6,9,9,2,18,18,24,24,33,33-dodecamethyl-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaoxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecaazatetratriacontan-34-oyl)pyrrolidin-2-yl)-12-(((R)-5-amino-1-(((S)-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)amino)-1,5-dioxopentan-2-yl)carbamoyl)-3-isopropyl-6,6,9,9-tetramethyl-1,4,7,10-tetraoxo-2,5,8,11-tetraazapentadecan-15-oic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C92H150N22O25/c1-47(2)43-58(72(127)108-92(24,25)84(139)113-41-29-33-59(113)73(128)103-65(48(3)4)75(130)111-90(20,21)82(137)112-89(18,19)80(135)102-56(37-40-64(120)121)70(125)101-55(35-38-61(93)117)69(124)98-54(46-115)44-53-31-27-26-28-32-53)99-63(119)45-95-77(132)85(10,11)110-76(131)66(49(5)6)104-81(136)88(16,17)107-71(126)57(36-39-62(94)118)100-67(122)50(7)96-78(133)86(12,13)106-68(123)51(8)97-79(134)87(14,15)109-74(129)60-34-30-42-114(60)83(138)91(22,23)105-52(9)116/h26-28,31-32,47-51,54-60,65-66,115H,29-30,33-46H2,1-25H3,(H2,93,117)(H2,94,118)(H,95,132)(H,96,133)(H,97,134)(H,98,124)(H,99,119)(H,100,122)(H,101,125)(H,102,135)(H,103,128)(H,104,136)(H,105,116)(H,106,123)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,129)(H,110,131)(H,111,130)(H,112,137)(H,120,121)/t50-,51-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,65-,66-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(NC(C)(C)C(N1CCC[C@H]1C(NC(C)(C)C(N[C@@H](C(NC(C)(C)C(N[C@@H](C(N[C@@H](CCC(N)=O)C(NC(C)(C)C(N[C@@H](C(C)C)C(NC(C)(C)C(NCC(N[C@@H](CC(C)C)C(NC(C)(C)C(N2CCC[C@H]2C(N[C@@H](C(C)C)C(NC(C)(C)C(NC(C)(C)C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](CCC(N)=O)C(N[C@H](CC3=CC=CC=C3)CO)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C)=O)=O)C)=O)=O)=O)C |
| IUPAC navn | (4S)-4-[[2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-1-[2-[[(2S)-2-[[2-[[2-[[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-[[2-[[(2S)-1-(2-acetamido-2-methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]propanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]propanoyl]amino]-5-amino-5-oxopentanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]acetyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]-5-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 1964.31 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?