Få mere at vide
Alamethicin
Beskrivelse
Alamethicin bruges som en kanaldannende ionofor, der aktiverer membranenzymer, membrankanaldannende peptid. Det er et 20-aminosyre kanaldannende peptidantibiotikum, der kan fungere som en monovalent kationionofor. Alamethicin er blevet brugt til at udvikle metoder til rutinemæssig vurdering af potentielle nye lægemiddelkandidater for at fremkalde deres farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alamethicin bruges som en kanaldannende ionofor, der aktiverer membranenzymer, membrankanaldannende peptid. Det er et 20-aminosyre kanaldannende peptidantibiotikum, der kan fungere som en monovalent kationionofor. Alamethicin er blevet brugt til at udvikle metoder til rutinemæssig vurdering af potentielle nye lægemiddelkandidater for at fremkalde deres farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner.
Opløselighed Opløselig i DMSO og
ethanol.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alamethicin |
| Type | Alamethicin |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 267 °C til 270 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 mg |
| FN nummer | UN3462 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMSO og ethanol. |
| Formel vægt | 1964.4 |