Få mere at vide
Invitrogen™ alamarBlue™ og alamarBlue™ HS-cellelevedygtighedsreagenser
Artikelnummer. p-8739002
Mængde:
25 ml
100 ml
Renhed eller kvalitetsklasse:
HS renset
Standard
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
Artikelnummer. 10161053
Brand: Invitrogen™ DAL1025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AlamarBlue™ cellelevedygtighedsreagens
alamarBlue og alamarBlue HS-cellelevedygtighedsreagenser er klar til brug, ikke-toksiske opløsninger baseret på resazurin. Disse reagenser fungerer som cellesundhedsindikatorer, hvilket muliggør kvantitativ måling af cellelevedygtighed og -proliferation ved hjælp af absorbans- eller fluorescensbaserede mikropladelæsere. alamarBlue bruger den naturlige reducerende kraft fra levende celler til at omdanne resazurin til fluorescerende resorufin. alamarBlue HS (High Sensitivity) Cell Viability Reagent er en forbedret version af alamarBlue der beholder hele nøglen alamarBlue reagensegenskaber, men giver også øget følsomhed.
alamarBlue-reagens er en redoxindikator, der giver en kolorimetrisk ændring og et fluorescerende signal som reaktion på metabolisk aktivitet. Det er et bevist sikkert og ikke-toksisk farvestof, der bruges til kvantitativ analyse af cellelevedygtighed og celleproliferation, til cytokinbioanalyser og in vitro-cytotoksicitetsundersøgelser.
Applikationer:
  • Celleproliferationsbestemmelser —alamarBlue-reagens er vandopløseligt, stabilt i kultur og ikke-toksisk
  • Cellelevedygtighedsanalyser, herunder cytotoksicitet—metabolisk aktivitet og farvegenereringsændringer i forhold til ændret levedygtighed og celleskade
  • Cytokin-analyser—måler cytokin-induceret proliferation, genopretter og udvider celler ved afslutningen af undersøgelsen, hvis det ønskes
alamarBlue-reagens som et reagens til cellelevedygtighedsanalyse
alamarBlue-analysen er baseret på metabolisk aktive cellers evne til at omdanne reagenset til en fluorescerende og kolorimetrisk indikator. Beskadigede og ikke-levedygtige celler har lavere medfødt metabolisk aktivitet og genererer et forholdsmæssigt lavere signal. Farvestoffet i sig selv har lav toksicitet og er generelt sikkert for celler.
En sikker, praktisk og alsidig analyse
alamarBlue-reagens er en indigo-farvet væske, der har vist sig at være effektiv til at måle iboende metabolisk aktivitet i dyre-, svampe- og bakterieceller. Da alamarBlue-reagenset er ikke-toksisk, kan effektorcellerne genvindes til yderligere analyse eller celleudvidelse ved afslutningen af en undersøgelse. alamarBlue-reagens er vandopløseligt, hvilket sparer tid, der ellers bruges på vaske- og ekstraktionstrin. Det homogene analyseformat i dette kit er hurtigt—tilsæt den enkelte reagens direkte til celler i suspension eller til vedhæftede celler i fuldt medium. Protokollen kan nemt automatiseres og bruges til højkapacitetsanalyser. Evnen til at detektere alamarBlue-indikatoren ved enten fluorescens eller spektroskopi giver kompatibilitet med flowcytometri, pladelæsere og mikroskopi.
Eksperimentel påvisning af alamarBlue-reagens
  • Fluorometri: ved excitation ved 530–560 nm og emission ved 590 nm
  • Spektrofotometri: ved absorbansmålinger ved 570 nm og 600 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Bakterier, eukaryote celler, svampeceller
Farve Blå
Koncentration 10X
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab ved 2°C til 8°C.
Oversigt alamarBlue™ cellelevedygtighedsreagens
Detektionsmetode Kolorimetrisk, fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre, Mikropladelæsere
Produkttype Cellelevedygtighedsreagens
Farvetype Resazurin
Emission 590
Excitationsbølgelængdeområde 530-560 nm
Form Væske
Format 96-brønds plade, kuvetter, 384-brønds plade
Inkubationstid 1 til 4 timer. (Op til 24 timer for lave celletal)
Produktlinje alamarBlue
Renhed eller kvalitetsklasse Standard
Mængde 25 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Gennemløb Kompatibel med høj kapacitet