Få mere at vide
Invitrogen™ alamarBlue™ og alamarBlue™ HS-cellelevedygtighedsreagenser
Artikelnummer. 10161053
Skift visning
Mængde:
25 ml
100 ml
Renhed eller kvalitetsklasse:
HS renset
Standard
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Renhed eller kvalitetsklasse Pakningsstørrelse
10161053 25 ml Standard Hver
10099022 100 ml Standard 100ml
16040792 100 ml HS renset 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10161053 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. DAL1025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2855.00 DKK
    2483.65 DKK / 25ml
    Spare 371.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Cellens alamarBlue levedygtighedsreagenser er færdigbrugbare resazurinbaserede løsninger, der fungerer som indikatorer for cellesundhed ved at udnytte levende cellers reducerende kraft til kvantitativt at måle levedygtighed.
alamarBlue og alamarBlue HS-cellelevedygtighedsreagenser er klar til brug, ikke-toksiske opløsninger baseret på resazurin. Disse reagenser fungerer som cellesundhedsindikatorer, hvilket muliggør kvantitativ måling af cellelevedygtighed og -proliferation ved hjælp af absorbans- eller fluorescensbaserede mikropladelæsere. alamarBlue bruger den naturlige reducerende kraft fra levende celler til at omdanne resazurin til fluorescerende resorufin. alamarBlue HS (High Sensitivity) Cell Viability Reagent er en forbedret version af alamarBlue der beholder hele nøglen alamarBlue reagensegenskaber, men giver også øget følsomhed.
alamarBlue-reagens er en redoxindikator, der giver en kolorimetrisk ændring og et fluorescerende signal som reaktion på metabolisk aktivitet. Det er et bevist sikkert og ikke-toksisk farvestof, der bruges til kvantitativ analyse af cellelevedygtighed og celleproliferation, til cytokinbioanalyser og in vitro-cytotoksicitetsundersøgelser.
Applikationer:
  • Celleproliferationsbestemmelser —alamarBlue-reagens er vandopløseligt, stabilt i kultur og ikke-toksisk
  • Cellelevedygtighedsanalyser, herunder cytotoksicitet—metabolisk aktivitet og farvegenereringsændringer i forhold til ændret levedygtighed og celleskade
  • Cytokin-analyser—måler cytokin-induceret proliferation, genopretter og udvider celler ved afslutningen af undersøgelsen, hvis det ønskes
alamarBlue-reagens som et reagens til cellelevedygtighedsanalyse
alamarBlue-analysen er baseret på metabolisk aktive cellers evne til at omdanne reagenset til en fluorescerende og kolorimetrisk indikator. Beskadigede og ikke-levedygtige celler har lavere medfødt metabolisk aktivitet og genererer et forholdsmæssigt lavere signal. Farvestoffet i sig selv har lav toksicitet og er generelt sikkert for celler.
En sikker, praktisk og alsidig analyse
alamarBlue-reagens er en indigo-farvet væske, der har vist sig at være effektiv til at måle iboende metabolisk aktivitet i dyre-, svampe- og bakterieceller. Da alamarBlue-reagenset er ikke-toksisk, kan effektorcellerne genvindes til yderligere analyse eller celleudvidelse ved afslutningen af en undersøgelse. alamarBlue-reagens er vandopløseligt, hvilket sparer tid, der ellers bruges på vaske- og ekstraktionstrin. Det homogene analyseformat i dette kit er hurtigt—tilsæt den enkelte reagens direkte til celler i suspension eller til vedhæftede celler i fuldt medium. Protokollen kan nemt automatiseres og bruges til højkapacitetsanalyser. Evnen til at detektere alamarBlue-indikatoren ved enten fluorescens eller spektroskopi giver kompatibilitet med flowcytometri, pladelæsere og mikroskopi.
Eksperimentel påvisning af alamarBlue-reagens
  • Fluorometri: ved excitation ved 530–560 nm og emission ved 590 nm
  • Spektrofotometri: ved absorbansmålinger ved 570 nm og 600 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Bakterier, eukaryote celler, svampeceller
Farve Blå
Koncentration 10X
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab ved 2°C til 8°C.
Oversigt alamarBlue™ cellelevedygtighedsreagens
Detektionsmetode Absorbance, Fluorescence
Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre, Mikropladelæsere
Produkttype Cellelevedygtighedsreagens
Farvetype Resazurin
Form Væske
Format 96-brønds plade, 384-brønd plade, cuvettes
Inkubationstid 1 til 4 timer. (Op til 24 timer for lave celletal)
Produktlinje alamarBlue
Renhed eller kvalitetsklasse Standard
Mængde 25 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Gennemløb Kompatibel med høj kapacitet
Absorbance Wavelength 570 nm
Reference Wavelength 600 nm
Excitationsbølgelængde 560 nm
Emissionsbølgelængde 590 nm