Få mere at vide
Thermo Scientific™ alamarBlue™ Farvestof
Artikelnummer. p-4525225
Mængde:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 15549604
Brand: Thermo Scientific™ Y00025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tillader at udføre tre analyser med kun ét farvestof, inklusive cellevækstbestemmelse, in vitro cytotoksicitet og cytokinassays.
Thermo Scientific™ alamarBlue giver uovertruffen følsomhed og alsidighed, hvilket gør det muligt at udføre tre assays med kun ét farvestof, inklusive cellevækstbestemmelse, in vitro cytotoksicitet og cytokinassays.
alamarBlue, et resazurin-baseret produkt med forlænget inkubationstid, er stabilt i op til 5 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt alamarBlue indikator farvestof
Produkttype Indikator farvestof
Mængde 25 ml