Få mere at vide
Thermo Scientific™ alamarBlue™ Farvestof
Artikelnummer. 15549604 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15549604 25 ml 25ml
15559604 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15549604 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. Y00025
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader at udføre tre analyser med kun ét farvestof, inklusive cellevækstbestemmelse, in vitro cytotoksicitet og cytokinassays.
Thermo Scientific™ alamarBlue giver uovertruffen følsomhed og alsidighed, hvilket gør det muligt at udføre tre assays med kun ét farvestof, inklusive cellevækstbestemmelse, in vitro cytotoksicitet og cytokinassays.
alamarBlue, et resazurin-baseret produkt med forlænget inkubationstid, er stabilt i op til 5 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt alamarBlue indikator farvestof
Produkttype Indikator farvestof
Mængde 25 ml