missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alagebriumchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alagebrium Chloride |
| CAS | 341028-37-3 |
| Molekylær formel | C13H14ClNOS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-] |
| IUPAC navn | 2-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl)-1-phenylethanon; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.77 |
| Formel vægt | 267.0485 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?