Få mere at vide
Alagebriumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30316503
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30316503 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30316503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA470405500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alagebrium Chloride
CAS 341028-37-3
Molekylær formel C13H14ClNOS
Mængde 500 mg
Synonym 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711
InChI formel InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMIL CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC navn 2-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl)-1-phenylethanon; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 267.77
Formel vægt 267.0485