Få mere at vide
Alagebrium chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480996
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16480996 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16480996 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY106024B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
MedChemExpress Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alagebrium chloride
Fysisk form Solid
CAS 341028-37-3
Farve White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H14ClNOS
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym ALT711
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (186.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (93.36 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)C[N+]2=CSC(C)=C2C.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 267.77
Formel vægt 267.77
Procent renhed 97.0%