Få mere at vide
Alachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318226
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318226 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318226 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10060400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alachlor oxalamic acid (OA)
CAS 171262-17-2
Analyt- eller komponentnavne Alachlor oxalamic acid (OA)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetic acid, [(2,6-diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2,6-Diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]-2-oxoacetic acid, Alachlor OA, Alachlor OXA
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-4-10-7-6-8-11(5-2)12(10)15(9-19-3)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
SMIL CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[2,6-diethyl-N-(methoxymethyl)anilino]-2-oxoacetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 265.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 265.1314 g/mol