Få mere at vide
Alachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alachlor oxalamic acid (OA) |
| CAS | 171262-17-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Alachlor oxalamic acid (OA) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H19 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Acetic acid, [(2,6-diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2,6-Diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]-2-oxoacetic acid, Alachlor OA, Alachlor OXA |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-4-10-7-6-8-11(5-2)12(10)15(9-19-3)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMIL | CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)C(=O)O |
| Vis mere |