missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alachlor ESA Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30309836
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309836 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA45080525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
CAS 140939-15-7
Molekylær formel C14 H20 N O5 S . Na
Mængde 25 mg
Synonym Ethanesulfonic acid, 2-[(2,6-diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (9CI)
InChI formel InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)15(10-20-3)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;2-[2,6-diethyl-N-(methoxymethyl)anilino]-2-oxoethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 337.37
Formel vægt 337.096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.