Få mere at vide
Alachlor, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alachlor |
| CAS | 15972-60-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Alachlor |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H20 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Alachlor |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide |
| Vis mere |