Få mere at vide
Alachlor 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319931
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319931 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319931 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10060000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alachlor
CAS 15972-60-8
Analyt- eller komponentnavne Alachlor
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 Cl N O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Alachlor
InChI formel InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMIL CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
IUPAC navn 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 269.77
Mængde 1 ml
Formel vægt 269.1183 g/mol