Få mere at vide
Al-24 rør, begge ender åbne, OD: 60 mm, ID: 50 mm, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Al-24 Tube |
| Navn note | Begge ender er åbne |
| Mængde | 600 mm |