Få mere at vide
Al-23-rør, den ene ende lukket, OD: 12 mm, ID: 8 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451147
Skift visning
Mængde:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
1000mm
100mm
200mm
300mm
400mm
600mm
800mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451147 400 mm 400mm
11342768 100 mm 100mm
11302768 200 mm 200mm
11322768 300 mm 300mm
11312768 600 mm 600mm
11382758 800 mm 800mm
11332768 1000 mm 1000mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15451147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030073.Q@
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Tubes
Navn note One end closed
Mængde 400 mm