Få mere at vide
Al-23 rør, begge ender åbne (tynde vægge), OD: 6mm, ID: 5mm, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
200mm
300mm
400mm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Al-23 Tube |
| Navn note | Both ends open (Thin walls) |
| Mængde | 100 mm |