Få mere at vide
Al-23 Tube, Both Ends Open (Thin Wall);OD (mm), 8;ID (mm), 7
Artikelnummer. p-4905288
Mængde:
100 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
200mm
300mm
Artikelnummer. 11388247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031708.DM
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23
Navn note Both ends open (Thin walls)
Mængde 100 mm
Form Tube