Få mere at vide
Al-23 rør, begge ender åbne, OD: 7 mm, ID: 4 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353937
Mængde:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
1000mm
100mm
200mm
300mm
600mm
800mm
Artikelnummer. 11353937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031558.EO
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Tube
Navn note Both ends open
Mængde 1000 mm