Få mere at vide
Al-23 rør, begge ender åbne, OD: 30 mm, ID: 25 mm, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
1000mm
100mm
200mm
300mm
600mm
800mm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Al-23 Tube |
| Navn note | Both ends open |
| Mængde | 600 mm |