Få mere at vide
Al-23 massiv rundstang, Dia.: 0,6 mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323038
Skift visning
Mængde:
100 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
200mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323038 100 mm 100mm
11333038 200 mm 200mm
11343038 300 mm 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032921.DM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Solid Round Rod
Mængde 100 mm