Få mere at vide
Al-23 massiv stang, rund, diameter: 6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383088
Skift visning
Mængde:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
1000mm
100mm
200mm
250mm
300mm
600mm
800mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383088 200 mm 200mm
11343088 100 mm 100mm
11333088 250 mm 250mm
11313088 300 mm 300mm
11363088 600 mm 600mm
11373088 800 mm 800mm
11353088 1000 mm 1000mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11383088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032933.DR
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Solid Rod
Mængde 200 mm
Form Rod