Få mere at vide
Al-23 rund skive uden hul, OD: 80 mm, tykkelse.: 8 mm, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Al-23 Round Disc Without Hole |
| Mængde | 1 Pc. |
| Form | Plade |