Få mere at vide
Al-23 rund skive uden hul, OD: 35 mm, tykkelse.: 5 mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486075
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486075 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15486075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033112.KF
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Round Disc Without Hole
Mængde 1 Pc.
Form Plade