Få mere at vide
Al-23 rektangulær plade, L x B: 100 x 50 mm, tykkelse: 4 mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436105
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15436105
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033158.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Rectangular Plate
Mængde 1 Ea.
Form Plate