Få mere at vide
Al-23 flerboret rundt rør, OD: 1,2 mm, to 0,3 mm boringer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411267
Skift visning
Mængde:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
200mm
250mm
300mm
400mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411267 400 mm 400mm
11378467 100 mm 100mm
11308477 200 mm 200mm
11388467 250 mm 250mm
11398467 300 mm 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15411267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032565.Q@
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Multibore Round Tube
Navn note Two bores
Mængde 400 mm