Få mere at vide
Al-23 isoleringsrør, begge ender åbne (tyndvæg), OD: 2 mm, ID: 1 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387508
Mængde:
100 mm
200 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
200mm
300mm
Artikelnummer. 11387508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031487.DR
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Insulating Tube
Navn note Both ends open (Thin Wall)
Mængde 200 mm