Få mere at vide
Al-23 isoleringsrør, begge ender åbne (tynd væg), OD: 1,6 mm, ID: 0,8 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307508
Skift visning
Mængde:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
200mm
300mm
400mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307508 200 mm 200mm
11397498 100 mm 100mm
11377498 300 mm 300mm
15441187 400 mm 400mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11307508 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 031485.DR
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Al-23 Insulating Tube
Navn note Both ends open (Thin Wall)
Mængde 200 mm