Få mere at vide
Al-23 Fish Spine Beads;OD (mm), 3,5;Borning (mm), 1,0;Længde (mm), 3,0, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496065
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496065 100 Pk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15496065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032905.KX
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Fish Spine Beads
Mængde 100 Pk.
Form Fiskepigsperler