Få mere at vide
Al-23 båd;L1 (mm), 48;L2 (mm), 46;B1 (mm), 9;B2 (mm), 8;H (mm), 6;W (mm), 2;Vol, 0,6, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Al-23 |
| Mængde | 1 Pc. |
| Form | Boat |