Få mere at vide
Al-23 båd, L1: 118 mm, L2: 102 mm, B1: 18 mm, B2: 16 mm, H: 10 mm, B: 3 mm, Vol.: 7,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453565
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15453565
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033180.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Al-23 Boat
Mængde 1 Pc.
Form Boat