Få mere at vide
AL 082D06, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489307
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489307 5 mg
16476886 100 mg
16476758 10 mg
16472837 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15709
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.
AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AL 082D06
Fysisk form Solid
CAS 256925-03-8
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H24ClN3O2
Synonym D06 D-06
Opløselighedsinformation DMSO : 7.5 mg/mL (18.30 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=[N+](C1=CC=C(Cl)C(C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=C(N(C)C)C=C3)=C1)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 409.91
Formel vægt 409.91
Procent renhed 98.92%